Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec SPE-Säule aus Polypropylen
183.00 € - 281.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 14% |
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Partikelgröße | 45 μm |
Sorbens | Chromabond C18 ec |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10246181
|
Macherey-Nagel™
730404 |
15 ml | 2g |
183.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10052931
|
Macherey-Nagel™
730405 |
45 mL | 5g |
281.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10766702
|
Macherey-Nagel™
730259 |
70 mL | 10g |
238.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Chromabond C18 ec | |
Ja | |
500 m2/g |
14% | |
45 μm | |
SPE-Säule | |
60 μm |