Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730404
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
15 ml | |
2g | |
45 μm | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
Unpolar, hydrophob | |
500 m2/g |
14% | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion | |
Chromabond C18 ec | |
Ja | |
60 μm |