Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730259
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Spezifikation
Silika | |
70 mL | |
10g | |
Chromabond C18 ec | |
Ja | |
500 m2/g |
14% | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
SPE-Säule | |
60 μm |