Learn More
Chlorodiisopropylphosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10605731
Chlorodiisopropylphosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605731
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10605731
Marke: Thermo Scientific Acros 321550050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40244-90-4
Summenformel C6H14ClP
Molekulargewicht (g/mol) 152.61
MDL-Nummer MFCD00015027
InChI-Schlüssel JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiisopropylphosphine, diisopropylchlorophosphine, di-i-propylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1-methylethyl, ipr2pcl, pubchem6476, chlorodiisopropylphosphane, chloro diisopropylphosphine, acmc-209jc6, diisopropylphosphinyl chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 538967
IUPAC-Name Chlor-di(Propan-2-yl)phosphan
SMILES CC(C)P(C(C)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodiisopropylphosphine
Farbe Gelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 69.0°C (33.0 mmHg)
Flammpunkt 3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]2PCl
Brechungsindex 1.4740 to 1.4760
Menge 5 g
Relative Dichte 0.95
Formelmasse 152.61
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number321550050,321550250
ChargennummerA0454468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number321550050,321550250
ChargennummerA0446817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number321550050,321550250
ChargennummerA0393108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number321550050,321550250
ChargennummerA0398044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number321550050,321550250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiisopropylphosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Chlorodiisopropylphosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >