Learn More
Hydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458880
Hydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458880
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11458880
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15398.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hydroxylamin-Hydrochlorid ist ein Monomoaminoxidase-Inhibitor. Es wird zur Herstellung von Oximen und Hydroxsäuren in der organischen Synthese verwendet. Es dient als Copolymerisationshemmer. Es kann zur Entfernung von Brom und Polybromid aus einer Lösung während der Extraktion von Lignin aus lignoncellulosischer Biomasse verwendet werden. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es spielt eine wichtige Rolle in der Gummi- und Kunststoffindustrie als Antioxidans, Vulkanisationsbeschleuniger und Radikal-Scavenger. Es wird auch als Farbstabilisator und Emulsionszusatz in Farbfilmen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Hydroxylamin-Hydrochlorid ist ein Monomoaminoxidase-Inhibitor. Es wird zur Herstellung von Oximen und Hydroxsäuren in der organischen Synthese verwendet. Es dient als Copolymerisationshemmer. Es kann zur Entfernung von Brom und Polybromid aus einer Lösung während der Extraktion von Lignin aus lignoncellulosischer Biomasse verwendet werden. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es spielt eine wichtige Rolle in der Gummi- und Kunststoffindustrie als Antioxidans, Vulkanisationsbeschleuniger und Radikal-Scavenger. Es wird auch als Farbstabilisator und Emulsionszusatz in Farbfilmen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Methanol und Glycerin.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Phosphorpentachlorid, Calcium und wasserfreiem Kupfer(II)-sulfat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-11-1
Summenformel ClH4NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
MDL-Nummer MFCD00051089
InChI-Schlüssel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-Name Hydroxylamin;hydrochlorid
SMILES Cl.NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 152 °C (Zers.)
pH 3,6
Menge 100 g
Strukturformel NH2OH·HCl
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3539763
Merck Index 14,4828
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol.
Formelmasse 69.49
Reinheit (%) 99%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.67
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36
Chargennummer10250138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36
Chargennummer10247741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2023 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36
ChargennummerW15I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2022 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36
Chargennummer5005H24T Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxylamine, hydrochloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >