Learn More
1,2-Bis(Dichlorophosphino)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10289603
1,2-Bis(Dichlorophosphino)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289603
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10289603
Marke: Thermo Scientific Acros 321470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28240-69-9
Summenformel C2H4Cl4P2
Molekulargewicht (g/mol) 231.81
MDL-Nummer MFCD00009609
InChI-Schlüssel SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
PubChem CID 119904
IUPAC-Name Dichlor(2-dichlorphosphanylethyl)phosphan
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.5300g/mL
Siedepunkt 70.0°C (1.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2PCH2CH2PCl2
Brechungsindex 1.5875 to 1.5935
Menge 5 g
Relative Dichte 1.53
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 231.81
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number321470010,321470050
ChargennummerA0461069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number321470010,321470050
ChargennummerA0455472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number321470010,321470050
ChargennummerA0395257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number321470010,321470050
ChargennummerA0444213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number321470010,321470050
Name des Produkts
1,2-Bis(Dichlorophosphino)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >