Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol, 98 % Artikelnummer.: 10368030
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol, 98 %
Artikelnummer. 10368030
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10368030
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chloramphenicol, CAS # 56-75-7, ist eine Vorbereitung des semisynthetischen Breitspektrum-Antibiotikums.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Chloramphenicol ist eine Organochlorid-Verbindung, die einen Nitrobenzol-Ring enthält
  • Chloramphenicol wirkt als Bakteriostatik, indem es die Ribosomale 50S-Untereinheit bindet und Peptidbildung verhindert
  • Stoppt die Peptidyltransferase-Aktivität durch Komplexierung auf 50S-Untereinheit
Anwendungen
  • Für molekulare und mikrobiologische Anwendungen wie Antibiotika-Resistenz-Gentests und selektive Wachstumsexperimente sowie als Selektionsmittel in der Bakterienzellkultur
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-75-7
Summenformel C11H12Cl2N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 323.126
MDL-Nummer MFCD00078159
InChI-Schlüssel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym Chloromycetin, D(-)-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxy-methyl)-p-nitrophenylethyl]acetamide
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-Nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol
Typ Chloramphenicol
Schmelzpunkt 149,0°bis 153,0 °C
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung + 18.50
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether
Formelmasse 323.13
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number227921000,227920250,227925000
ChargennummerA0463972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number227921000,227920250,227925000
ChargennummerA0458368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog Number227921000,227920250,227925000
ChargennummerA0456356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number227921000,227920250,227925000
ChargennummerA0451580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number227921000,227920250,227925000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol, 98 % >