Learn More
VACUUBRAND™ Chemiepumpeinheit, PC 620 Select
Zum gleichzeitigen Betrieb von zwei elektronisch gesteuerten Vakuumanwendungen mit einer einzigen Pumpe. Ebenso verfügen die Modelle 511 und 611 Select über einen manuell gesteuerten Anschluss. VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung für einen vereinfachten Arbeitsfluss.
Marke: VACUUBRAND™ 20737350
8992.42 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Vordefinierte Anwendungen sparen Zeit und liefern reproduzierbare Ergebnisse
- Anwenderfreundlicher Anwendungseditor zur Erstellung einzigartiger Prozessabläufe
- Leistungsstarke Vakuumpumpe mit ausgezeichneter Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- Chemisch beständige Magnetventile zur Aufrechterhaltung der Prozesssteuerung
- Der Druck wird auf dem Niveau gehalten, bei dem die Steuerung den ersten Siedepunkt erkannt hat
- Der Glas-Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung, dass Partikel und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe gelangen, wodurch Schäden verhindert und die Lebensdauer der Pumpe verlängert wird
- Bei Verwendung mit einer Kaltwasserleitung oder einem Umlaufkühler ermöglicht der Abgaskondensator eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln
- Vereinfachte Prozesse durch manuelle Sollwertsteuerung
- Erfüllt die hohen Vakuumanforderungen für die meisten Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spezifikation
1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast) | |
24,6 kg | |
1500 bis 1800 min-1 | |
435 x 243 x 457 mm | |
PC 620 Select | |
CEE | |
21,2 kg | |
10 °C | |
50 bis 60 Hz | |
IP 40 | |
Rotationsverdampfer/Parallelverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Trockenkammern | |
1,1 bar |
VACUU·SELECT | |
Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) | |
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur | |
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM | |
45 dBA | |
0,25 kW | |
40 °C | |
3,4 m3/Std. | |
Membranpumpe | |
4 | |
3 | |
230 V |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller