Learn More
VACUUBRAND™ Chemiepumpeinheit, PC 620 Select
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Vordefinierte Anwendungen sparen Zeit und liefern reproduzierbare Ergebnisse
- Anwenderfreundlicher Anwendungseditor zur Erstellung einzigartiger Prozessabläufe
- Leistungsstarke Vakuumpumpe mit ausgezeichneter Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- Chemisch beständige Magnetventile zur Aufrechterhaltung der Prozesssteuerung
- Der Druck wird auf dem Niveau gehalten, bei dem die Steuerung den ersten Siedepunkt erkannt hat
- Der Glas-Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung, dass Partikel und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe gelangen, wodurch Schäden verhindert und die Lebensdauer der Pumpe verlängert wird
- Bei Verwendung mit einer Kaltwasserleitung oder einem Umlaufkühler ermöglicht der Abgaskondensator eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln
- Vereinfachte Prozesse durch manuelle Sollwertsteuerung
- Erfüllt die hohen Vakuumanforderungen für die meisten Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast) |
| Regelung | VACUU·SELECT |
| Versandgewicht (metrisch) | 24,6 kg |
| Enthält | Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) |
| Motordrehzahl | 1500 bis 1800 min-1 |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur |
| Abmessungen (L x B x H) | 435 x 243 x 457 mm |
| Material | PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM |
| Modell | PC 620 Select |
| Geräuschpegel | 45 dBA |
| Mehr anzeigen |