Learn More
Hanna Instruments™ Ammonia test kit for fresh water test kit (25 tests average)
Enthält alle Reagenzien und Geräte, die für manuelle Wassertests erforderlich sind. Das chemische Testkit von Hanna Instruments™ enthält vorgefertigte, vorgemessene Reagenzien für schnelle, genaue Bestimmung mit hochauflösenden Messwerten auf der Grundlage anerkannter Titrationsmethoden.
29.55 € - 384.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Tests | Bereich | Testmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Tests | Bereich | Testmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10504784
|
Hanna Instruments™
HI38040 |
Eisen (Fe2+ und Fe3+)-Bestimmung (Checker™ Scheibe) | 100 | 0,0 bis 5,0 mg/l | Titration |
179.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10637554
|
Hanna Instruments™
HI3818 |
Kohlendioxid-Bestimmung | 110 | 0,0 bis 10,0 mg/l, 0,0 bis 50,0 mg/l und 0 bis 100 mg/l | Titration |
64.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11692300
|
Hanna Instruments™
|
Bestimmung von freiem Chlor (niedriger/mittlerer Bereich) | Je 100 x (200 gesamt) | 0,00 bis 0,70 mg/l und 0,0 bis 3,5 mg/l | Titration |
N/A
|
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11612310
|
Hanna Instruments™
HI38020 |
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor | Je 100 x Frei/Gesamt (200 gesamt) | 0,00 bis 0,70 mg/l, 0,0 bis 3,5 mg/l und 0,0 bis 10,0 mg/l | Titration |
384.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11676770
|
Hanna Instruments™
HI3873 |
Nitrit-Bestimmung | 100 | 0,0 bis 1,0 mg/l | Titration |
117.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11713243
|
Hanna Instruments™
HI38023 |
Gesamtchlorbestimmung | 100 | 10 bis 200 mg/l | Iodometrisch |
147.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11642360
|
Hanna Instruments™
HI3815 |
Chlorid-Bestimmung | 110 | 0 bis 100 mg/l und 0 bis 1.000 mg/l | Titration |
129.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11763243
|
Hanna Instruments™
HI3822 |
Sulfitbestimmung | 110 | 0 bis 20 mg/l und 0 bis 200 mg/l | Iodometrisch |
249.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10480684
|
Hanna Instruments™
HI3824 |
Ammoniakbestimmung in Süßwasser | 25 | 0 bis 2,5 mg/l | Titration | N/A | |||
10634155
|
Hanna Instruments™
HI3833 |
Phosphatbestimmung | 50 | 0 bis 5 mg/l | Titration |
50.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11783233
|
Hanna Instruments™
HI3840 |
Bestimmung der Gesamthärte | 50 | 0 bis 150 mg/l | Titration |
29.55 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11703253
|
Hanna Instruments™
HI3864 |
Phenolbestimmung | 100 | 0,00 bis 1,00 mg/l und 0,5 bis 5,0 mg/l | Titration |
252.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Diese chemischen Testkits verwenden qualitativ hochwertige Reagenzien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden und zur Rückverfolgbarkeit deutlich mit Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Packung/Flasche gekennzeichnet sind.
- Vollständige Einrichtung: Alle erforderlichen Materialien sind im Lieferumfang enthalten, z. B. Becher, Spritzen und vorgemessene Reagenzienflaschen und -pakete
- Hochauflösende Messwerte für schnelle, genaue Bestimmungen
- Verfügbare Ersatzreagenzien: Kein Kauf eines neuen Kits erforderlich, wenn die Reagenzien verbraucht sind
Spezifikation
1 Kit |
Sicherheit und Handhabung
- Iron Reagent
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/rettungshelfer/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium metabisulphitsodium dithionite, 1,10-phenanthroline