Learn More
Hanna Instruments™ Ammonia test kit for fresh water test kit (25 tests average)
Enthält alle Reagenzien und Geräte, die für manuelle Wassertests erforderlich sind. Das chemische Testkit von Hanna Instruments™ enthält vorgefertigte, vorgemessene Reagenzien für schnelle, genaue Bestimmung mit hochauflösenden Messwerten auf der Grundlage anerkannter Titrationsmethoden.
Marke: Hanna Instruments™
Beschreibung
Diese chemischen Testkits verwenden qualitativ hochwertige Reagenzien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden und zur Rückverfolgbarkeit deutlich mit Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Packung/Flasche gekennzeichnet sind.
- Vollständige Einrichtung: Alle erforderlichen Materialien sind im Lieferumfang enthalten, z. B. Becher, Spritzen und vorgemessene Reagenzienflaschen und -pakete
- Hochauflösende Messwerte für schnelle, genaue Bestimmungen
- Verfügbare Ersatzreagenzien: Kein Kauf eines neuen Kits erforderlich, wenn die Reagenzien verbraucht sind
Spezifikation
DPD | |
Wasserproben | |
Je 100 x (200 gesamt) | |
0,00 bis 0,70 mg/l und 0,0 bis 3,5 mg/l | |
Titration |
Bestimmung von freiem Chlor (niedriger/mittlerer Bereich) | |
HI93701-0 freies Chlor-Reagenz (200 Pakete), Entmineralisierer-Flasche mit Kappe für 12 l, Prüfscheibe, Glasfläschchen mit Kappen (2) und Kunststoffpipette (3 ml) | |
1 Kit | |
Bestimmung im niedrigen und mittleren Bereich | |
Chemisches Testkit |
Sicherheit und Handhabung
- FREE CHLORINE LOW RANGE & MR TEST
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Purolite
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.