Learn More
Hanna Instruments™ Ammonia test kit for fresh water test kit (25 tests average)
Enthält alle Reagenzien und Geräte, die für manuelle Wassertests erforderlich sind. Das chemische Testkit von Hanna Instruments™ enthält vorgefertigte, vorgemessene Reagenzien für schnelle, genaue Bestimmung mit hochauflösenden Messwerten auf der Grundlage anerkannter Titrationsmethoden.
Marke: Hanna Instruments™ HI38020
Beschreibung
Diese chemischen Testkits verwenden qualitativ hochwertige Reagenzien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden und zur Rückverfolgbarkeit deutlich mit Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Packung/Flasche gekennzeichnet sind.
- Vollständige Einrichtung: Alle erforderlichen Materialien sind im Lieferumfang enthalten, z. B. Becher, Spritzen und vorgemessene Reagenzienflaschen und -pakete
- Hochauflösende Messwerte für schnelle, genaue Bestimmungen
- Verfügbare Ersatzreagenzien: Kein Kauf eines neuen Kits erforderlich, wenn die Reagenzien verbraucht sind
Spezifikation
DPD | |
Wasserproben | |
Je 100 x Frei/Gesamt (200 gesamt) | |
0,00 bis 0,70 mg/l, 0,0 bis 3,5 mg/l und 0,0 bis 10,0 mg/l | |
Titration |
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor | |
HI93701-0 freies Chlor-Reagenz (100 Pakete), HI93711-0 Gesamtchlorreagenz (100 Pakete), Entmineralisierer-Flasche mit Filterkappe für 12 l, Prüfscheibe, Glasfläschchen mit Kappen (2) und 1 Kunststoffpipette (3 ml) | |
1 Kit | |
Bestimmung im niedrigen, mittleren und hohen Bereich | |
Chemisches Testkit |
Sicherheit und Handhabung
- FREE & TOTAL CHLORINE LOW RANGE, M
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Purolite, Potassiumiodide, EDTA disodium salt, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.