Learn More
Cäsiumfluorid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317617
Cäsiumfluorid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317617
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11317617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012885.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13400-13-0
Summenformel CsF
Molekulargewicht (g/mol) 151.90
MDL-Nummer MFCD00010960
InChI-Schlüssel XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1251°C
Chemischer Name oder Material Cesium fluoride
Schmelzpunkt 682°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Klumpen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2923
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
IUPAC-Name Caesium;fluorid
Formelmasse 151.9
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.115
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP03L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number012885.22,012885.14
ChargennummerN07L053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number012885.22,012885.14
ChargennummerN07K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number012885.22,012885.14
ChargennummerR20I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog Number012885.22,012885.14
ChargennummerR20I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog Number012885.22,012885.14
Name des Produkts
Cäsiumfluorid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >