Learn More
Nabertherm™ Keramik-Auffangwanne
Auffangwanne zum Schutz des Ofens und zum einfachen Laden.
161.00 € - 187.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
---|---|
Typ | Auffangbehälter |
Material | Keramik |
Höhe (metrisch) | 2 cm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15191027
|
Nabertherm™
691600510 |
15 cm | Geeignet für die Öfen: L(T) 3, LV(T) 3 |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11979755
|
Nabertherm™
691600511 |
19 cm | Geeignet für die Öfen: Le 6, L(T) 5, LV(T) 5 |
187.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Tmax:1300 °C
- Höhe:20 mm
Spezifikation
1300 °C | |
Auffangbehälter | |
Keramik | |
2 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Auffangwanne