Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter
Entwickelt für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren und Zentrifugen
Marke: Eppendorf™ 5702702005
83.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zubehör für Eppendorf Liquid Handling-Geräte
Spezifikation
Rotoradapter | |
Rotor A-8-17 | |
1 konisches Röhrchen |
1x konisches 15 ml-Röhrchen | |
Adapter | |
8/Pckg. |