Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, für die Durchflusszytometrie
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit für die Durchflusszytometrie
143.00 € - 311.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Zellproliferationskit
Emission 488 nm
Format Röhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
15598431
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C34570
20 Reaktionen
143.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10013162
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C34554
180 Reactions
311.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
Zellproliferationskit
Röhrchen
Raumtemperatur
Durchflusszytometer
488 nm
CellTrace™
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, für die Durchflusszytometrie