Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Teströhrchen
Hergestellt aus Polypropylen für hervorragende thermische, mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Die Greiner Bio-One™ CellStar™ Reagenzgläser werden für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben empfohlen.
115.71 € - 285.71 €
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Zentrifuge
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verpackung Durchmesser (metrisch) Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verpackung Durchmesser (metrisch) Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
10384601
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
188271
15 ml 1000/Packung 17 mm 4000 × g
285.71 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10111011
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
188261
15 ml 500/Packung 17 mm 4000 × g
157.14 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10480623
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
210261
50 ml 25/Packung 30 mm 2800 × g
115.71 €
450 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  •  Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
  • Blauer Schraubverschluss, blaue Graduierung und weißer Beschriftungsbereich
  • Steril
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polypropylen
Steril
Ja
Naturfarben
Zentrifuge
Konisch
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Teströhrchen