Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Teströhrchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Verpackung:
1000/Packung
25/Packung
500/Packung
Durchmesser (metrisch):
17 mm
30 mm
Max. RZB:
2800 × g
4000 × g
Packungsgröße:
1000 Stück
450 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
- Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
- Blauer Schraubverschluss, blaue Graduierung und weißer Beschriftungsbereich
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Farbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Zentrifuge |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Verpackung | 500/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Bodenform | Konisch |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Mehr anzeigen |