Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Teströhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10384601
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Verpackung:
1000/Packung
25/Packung
500/Packung
Durchmesser (metrisch):
17 mm
30 mm
Max. RZB:
2800 × g
4000 × g
Packungsgröße:
1000 Stück
450 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10384601
Marke: Greiner Bio-One 188271
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polypropylen für hervorragende thermische, mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Die Greiner Bio-One™ CellStar™ Reagenzgläser werden für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben empfohlen.
  •  Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
  • Blauer Schraubverschluss, blaue Graduierung und weißer Beschriftungsbereich
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Zentrifuge
Anzahl pro Packung 1000
Verpackung 1000/Packung
Sterilität Steril
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Ja
Max. RZB 4000 × g