Learn More
Greiner Bio-One Cellstar™ Zellkulturkolben
Die Konstruktion aus hochwertigem Polystyrol mit physischer Oberflächenbehandlung gewährleistet eine bessere Zelladhäsion und Zellproliferation. Greiner Bio-One™ Cellstar™ Zellkulturflaschen sind so konzipiert, dass der Zellrasen gut mit einem Zellschaber erreichbar ist und ein optimaler Zugang mit einer Pipette gewährleistet wird.
97.14 € - 432.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Rot |
---|---|
Verschlussmaterial | HDPE |
Material | Polystyrol |
Flaschenhalstyp | Schräg |
Oberflächenbeschichtung | Physikalische Oberflächenbehandlung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Verschlusstyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Verschlusstyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10607551
|
Greiner Bio-One
658175 |
250 ml | 75 cm2 | Filterschraubverschluss | Gedruckte Graduierung; Beschriftungsfeld an der Seite |
432.00 €
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10430233
|
Greiner Bio-One
658170 |
250 ml | 75 cm2 | Standard-Schraubkappe mit Entlüftungsposition | Gedruckte Graduierung; Beschriftungsfeld an der Seite |
169.71 €
120 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
||||||||||
10740841
|
Greiner Bio-One
661160 |
650 ml | 175 cm2 | Standard-Schraubkappe mit Entlüftungsposition | Gedruckte Graduierung; Beschriftungsfeld |
99.59 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10485772
|
Greiner Bio-One
661175 |
650 ml | 175 cm2 | Filterschraubverschluss | Gedruckte Graduierung; Beschriftungsfeld |
97.14 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10150431
|
Greiner Bio-One
690160 |
50 ml | 25 cm2 | Standard-Schraubkappe mit Entlüftungsposition | Gedruckte und eingravierte Graduierungen |
114.29 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10044220
|
Greiner Bio-One
690170 |
50 ml | 25 cm2 | Standard-Schraubkappe mit Entlüftungsposition | Gedruckte und eingravierte Graduierungen; Messgitter |
228.57 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10628311
|
Greiner Bio-One
690175 |
50 ml | 25 cm2 | Filterschraubverschluss | Gedruckte und eingravierte Graduierungen |
165.71 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10181101
|
Greiner Bio-One
660175 |
550 ml | 175 cm2 | Filterschraubverschluss | Graduierungen; Schreibfläche |
199.29 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- Verbesserte Zelladhäsion durch physische Oberflächenbehandlung
- Hals des Kolbens mit hohem Profil verringert Benetzungsrisiko für das Innere der Kappe mit Medium, zusätzlicher Schutz gegen Kontamination
- Schräger Hals
- TC-Oberflächenbehandlung
- Graduierung auf der Seite
- Stapelbar
- Messraster
- Roter Standard-Schraubverschluss
- Steril und in anwenderfreundlicher Verpackung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA, nicht-pyrogenisch
- Nicht-zytotoxisch
Spezifikation
Rot | |
Polystyrol | |
Physikalische Oberflächenbehandlung | |
Steril |
HDPE | |
Schräg | |
Ja |