Learn More
Greiner Bio-One Cellstar™ Zellkulturkolben
Die Konstruktion aus hochwertigem Polystyrol mit physischer Oberflächenbehandlung gewährleistet eine bessere Zelladhäsion und Zellproliferation. Greiner Bio-One™ Cellstar™ Zellkulturflaschen sind so konzipiert, dass der Zellrasen gut mit einem Zellschaber erreichbar ist und ein optimaler Zugang mit einer Pipette gewährleistet wird.
Marke: Greiner Bio-One 690160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Zelladhäsion durch physische Oberflächenbehandlung
- Hals des Kolbens mit hohem Profil verringert Benetzungsrisiko für das Innere der Kappe mit Medium, zusätzlicher Schutz gegen Kontamination
- Schräger Hals
- TC-Oberflächenbehandlung
- Graduierung auf der Seite
- Stapelbar
- Messraster
- Roter Standard-Schraubverschluss
- Steril und in anwenderfreundlicher Verpackung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA, nicht-pyrogenisch
- Nicht-zytotoxisch
Spezifikation
Rot | |
50 ml | |
Gedruckte und eingravierte Graduierungen | |
Physikalische Oberflächenbehandlung | |
Steril | |
25 cm2 |
HDPE | |
Polystyrol | |
Schräg | |
Ja | |
Standard-Schraubkappe mit Entlüftungsposition |