Learn More
Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter
Gasdurchlässig. Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter werden aus wasserabweisendem Material hergestellt.
110.49 € - 2505.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Ceapren-Stopfen |
---|---|
Material | Ceapren |
Farbe | Weiß |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13077753
|
Greiner Bio-One
323070 |
16 ml-Drosophila-Behälter |
285.14 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10154721
|
Greiner Bio-One
332070 |
175 ml Drosophila-Behälter |
168.00 €
315 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10063241
|
Greiner Bio-One
330070 |
68 ml Drosophila-Behälter |
110.49 €
605 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13047763
|
Greiner Bio-One
354070 |
28 ml Drosophila-Behälter |
2505.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gasdurchlässig
- Aus wasserabweisendem Material
- Farbe: Weiß
- Nicht steril
- Für die Verwendung mit Behältern zur Insektenzucht
Spezifikation
Ceapren-Stopfen | |
Ceapren | |
Weiß | |
Unsteril |