Learn More
Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter
Gasdurchlässig. Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter werden aus wasserabweisendem Material hergestellt.
Marke:  Greiner Bio-One 330070
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10063241
  • 120.00 € / 605 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gasdurchlässig
  • Aus wasserabweisendem Material
  • Farbe: Weiß
  • Nicht steril
  • Für die Verwendung mit Behältern zur Insektenzucht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter: 36 mm
Ceapren
Behälter: 82 mm
Unsteril
Ceapren-Stopfen
Weiß
605/Karton
68 ml Drosophila-Behälter
Name des Produkts
Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter > Für die Verwendung mit 68 ml-Drosophila-Behälter