Learn More
Thermo Scientific™ CCDA-Selektivnährboden
Isolieren Sie Campylobacter spp. mit einem blutfreien selektiven Medium, das ISO 10272-1 und 10272-2 entspricht.
19.65 € - 41.35 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Gemäß ISO 10271-a und ISO 10272-2 |
---|---|
Format | 90mm-Einzelplatte |
Medientyp | CCDA Selective Medium |
Produkttyp | Agar |
Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Medientyp | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Medientyp | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12982568
|
Thermo Scientific™
PO0119A |
10/Pckg. | 90mm-Einzelplatte | CCDA Selective Medium | Vereinigtes Königreich |
19.65 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12815093
|
Thermo Scientific™
PO5091A |
10/Pckg. | 90mm-Einzelplatte | CCDA Selective Medium | Deutschland |
41.35 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Isolieren Sie Campylobacter spp. mit dem blutfreien Thermo Scientific™ CCDA Selektiv-Medium, das der ISO 10272-1 und 10272-2 entspricht.
Das CCDA-Medium (modifiziert) basiert auf der ursprünglichen von Bolton beschriebenen Formulierung, die für den Ersatz von Blut durch Holzkohle, Eisensulfat oder Natriumpyruvat entwickelt wurde. Die verbesserte Selektivität wird mit Cefoperazon als selektivem Mittel erreicht. Amphotericin B wurde der Formulierung hinzugefügt, um das Wachstum von Hefe und Pilzkontaminanten zu unterdrücken, die bei 37 °C auftreten können.Campylobacter-Infektionen zählen zu den häufigsten bakteriellen Infektionen, die zu gastrointestinalen und systemischen Erkrankungen führen. Campylobacter jejuni ist die am häufigsten berichtete bakterielle Ursache von Lebensmittelinfektionen in den USA. Bei Campylobacter handelt es sich um kleine, nicht Sporen-bildende, spiralförmige und gekrümmte Gram-negative Stäbchen, die einen mikroaerophile Umgebung benötigen und keine Trocknung vertragen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Gemäß ISO 10271-a und ISO 10272-2 | |
CCDA Selective Medium | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
10/Pckg. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 9 Wochen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CCDA-Selektivnährboden