Learn More
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336856
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336856
1000 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11336856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04224.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Castor oil is used in food additives, flavorings, candy and as a mold inhibitor. Its derivatives are used in the production of soaps, lubricants, hydraulic and brake fluids, paints, coatings, lithium grease and cold resistant plastics. It finds application in waxes, polishes, nylon, pharmaceuticals and perfumes. It is involved in the preparation of linoleic acids by dehydration, 2-octanol, sebacic acid and undecylenic acid, which is a precursor for polymer nylon 11 and heptanal. It is involved in the preparation of 12-hydroxystearic acid by hydrogenation and saponification. It is useful as a lubricant in jet, diesel, and racing engine. Further, it is used as a laxative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rizinusöl wird in Lebensmittelzusatzstoffen, Aromastoffen, Süßigkeiten und als Schimmelhemmer verwendet. Die Derivate werden in der Herstellung von Seifen, Schmierstoffen, Hydraulik- und Bremsflüssigkeiten, Farben, Beschichtungen, Lithiumfett und kältebeständigen Kunststoffen eingesetzt. Es findet Anwendung in Wachsen, Polituren, Nylon, Pharmazeutika und Parfüm. Es ist an der Herstellung von Linolsäuren durch Dehydrierung von 2-Octanol, Sebacinsäure und Undecylensäure beteiligt, die ein Vorläufer für das Polymer Nylon-11 und Heptanal ist. Es ist an der Herstellung von 12-Hydroxystearinsäure durch Hydrierung und Verseifung beteiligt. Es ist ein nützlicher Schmierstoff für Kerosin-, Diesel- und Rennmotoren. Außerdem wird es als Abführmittel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Diethylether, Chloroform, Eisessigsäure, Benzol und Kohlenstoffdisulfid. Unmischbar mit kaltem Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-79-4
Summenformel C57H104O9
Molekulargewicht (g/mol) 933.45
MDL-Nummer MFCD00130746
InChI-Schlüssel ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14030006
IUPAC-Name 2,3-Bis[[(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl-(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMILES CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Castor oil
Dichte 0.961
Siedepunkt 313°C
Flammpunkt 230°C (446°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 1000 mL
Merck Index 14,1898
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,diethyl ether,chloroform,glacial acetic acid,benzene and carbon disulfide. Immiscible with cold water.
Optische Drehung +5° (c=5 in Ethanol)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog NumberL04224.AU,L04224.0F,L04224.AK
Chargennummer10249825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2024 Catalog NumberL04224.AU,L04224.0F,L04224.AK
Chargennummer10249197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog NumberL04224.AU,L04224.0F,L04224.AK
Chargennummer10236783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog NumberL04224.AU,L04224.0F,L04224.AK
Chargennummer10244432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberL04224.AU,L04224.0F,L04224.AK
Name des Produkts
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals >