Learn More
Tributyrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10387750
Tributyrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387750
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10387750
Marke: Thermo Scientific Acros 150881000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tributyrin, 97 %, C 15H26O6, CAS-Nummer 60-01-5, Butyrin, Butyltriglycerid, Glycerol Tributanat, Glycerol Tributyrat, GlycerolTributyrin, Glyceryl Tributyrat, Propan-1,2,3-Triyl-Tributyrat, Tributin, Tributyrin, Tri-n-Butyrin, 100 ml, flüssig, min. 96 % (GC), 02, 273, 305,0 °C bis 310,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-01-5
Summenformel C15H26O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
MDL-Nummer MFCD00009392
InChI-Schlüssel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC-Name 2,3-Di(butanoyloxy)propylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyrin
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -75.0°C
Farbe Transparent, farblos bis hellgelb
Dichte 1.0335g/mL
Siedepunkt 305.0°C to 310.0°C
Flammpunkt 173°C
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Brechungsindex 1.4340 to 1.437
Menge 100 mL
Beilstein 02, 273
Merck Index 15, 9785
Relative Dichte 1.0335
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 302.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog Number150882500,150881000,150880010
ChargennummerA0459380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number150882500,150881000,150880010
ChargennummerA0455276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number150882500,150881000,150880010
ChargennummerA0407134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number150882500,150881000,150880010
ChargennummerA0410170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number150882500,150881000,150880010
Name des Produkts
Tributyrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >