Learn More
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10539813
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10539813
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Artikelnummer. 10539813
Marke: Thermo Scientific Acros 404160025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00130879
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Castor oil
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9570g/mL
Siedepunkt 229°C
Flammpunkt 229°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.481
Menge 2.5 kg
Verseifungszahl 176 to 182g KOH/g
Merck Index 14,1898
Relative Dichte 0.957
Spezifische Drehung + 3.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,,carbondisulfide,ether and glacial acetic acid
Viskosität 0,6-0,8 Pas (25°C)
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Name des Produkts
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals >