Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 1.000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marke: BUCHI 11SR300211VP11
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Der R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit
- Durch das modulare Design kann der Rotavapor™ R-300 auf ein vollständig integriertes System erweitert werden, wobei jede Komponente über eine zentrale Schnittstelle gesteuert wird.
Specifications
Elektronischer Lift | |
1000 mL | |
Raumtemperatur bis 95 °C | |
F-305: Kühlleistung 550 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
280 U/min | |
I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) | |
Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 1.000 ml > F-305: Kühlleistung 550 W bei 15 °C (-10 bis 25 °C)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction