Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 1.000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marke: BUCHI 11SR300211CS01
9953.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit
- Durch das modulare Design kann der Rotavapor™ R-300 auf ein vollständig integriertes System erweitert werden, wobei jede Komponente über eine zentrale Schnittstelle gesteuert wird.
Spezifikation
Elektronischer Lift | |
1000 mL | |
Raumtemperatur bis 95 °C | |
Kein Umlaufkühler | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
280 U/min | |
I-300, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox | |
Kühlfalle (Kondensator und Auffangkolben mit P+G-LT Beschichtung) |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller