Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO Natriumsalz, 98 % Artikelnummer.: 11995291
Thermo Scientific Chemicals CAPSO Natriumsalz, 98 %
Artikelnummer. 11995291
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11995291
Marke: Thermo Scientific Chemicals 444131000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102601-34-3
Summenformel C9H12NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 230.26
MDL-Nummer MFCD00070063
InChI-Schlüssel CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
Synonym capso sodium salt, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, capso sodium, capso, 0.2m buffer solution, ph 8.5, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.0, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.5, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonate, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-propane-1-sulfonate, potassium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25000353
IUPAC-Name (2S)-2-hydroxy-3-(phenylamino)propane-1-sulfonate
SMILES O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPSO sodium salt
Extinktion 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm, 0.1M H20), 0.050 max. (0.1M H2O) at 280nm, 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm
Schmelzpunkt 206°C to 211°C
Farbe Weiß
pH 10.9 to 11.6 (1% aq. soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 259.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer343923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number
Chargennummer344647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2021 Catalog Number
Chargennummer341496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2020 Catalog Number
Chargennummer341663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2020 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CAPSO sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals CAPSO Natriumsalz, 98 % >