Learn More
Cyclohexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510021
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-91-8
Summenformel C6H13N
Molekulargewicht (g/mol) 99.18
InChI-Schlüssel PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
IUPAC-Name Cyclohexanamin
SMILES C1CCC(CC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylamine
Schmelzpunkt -17.0°C
Dichte 0.8665g/mL
Siedepunkt 133.0°C to 134.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11NH2
Brechungsindex 1.4580 to 1.4600
Menge 250 mL
Beilstein 12,5
Merck Index 15,2722
Relative Dichte 0.8665
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: solublee. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 2.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.