Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinärprobenentnahme- und Transportfläschchen, PP, 0.37 oz. (11 ml)
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen für die Probenahme und den Transport von Veterinärproben sind aus Polypropylen gefertigt und ermöglichen dank ihrer Transparenz eine gute Sicht.
127.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Veterinärmedizinische Proben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15638578
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CNLL2000
Polypropylen; 11 ml; 2.000/Karton
436.00 €
2000 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15237486
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CNLL500
Polypropylen; 11 ml; 500/Karton
127.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15698578
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
VETHC500
Hochgradig durchsichtiges Polypropylen, 0,44 oz. (13 ml); 500 Stck./Karton
142.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15688578
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
VETHC1500
Hochgradig durchsichtiges Polypropylen, 0,44 oz. (13 ml); 1.500 Stck./Karton
390.00 €
1500 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15618588
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
VETLSCL500
Hochgradig durchsichtiges Polypropylen, 0,44 oz. (13 ml); mit Verschlussversiegelung; 500 Stck./Karton
269.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Capitol Fläschchen für Sammeln und Transport von Proben im Veterinärwesen aus durchscheinendem Polypropylen lassen den Inhalt problemlos erkennen.
  • Wird häufig zur Infektionskontrolle bei Mastitis verwendet
  • Fläschchen werden in Reinräumen Klasse 10,000 hergestellt, um Sterilität der Behälter vor Verwendung sicherzustellen
  • Sammeln und transportieren von Biopsien, Urin und Blutproben
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Veterinärmedizinische Proben
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.