Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinärprobenentnahme- und Transportfläschchen, PP, 0.37 oz. (11 ml)
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen für die Probenahme und den Transport von Veterinärproben sind aus Polypropylen gefertigt und ermöglichen dank ihrer Transparenz eine gute Sicht.
Marke: Thermo Scientific™ VETHC1500
374.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Capitol Fläschchen für Sammeln und Transport von Proben im Veterinärwesen aus durchscheinendem Polypropylen lassen den Inhalt problemlos erkennen.
Eigenschaften:
- Wird häufig zur Infektionskontrolle von Mastitis und Tierprobensammlung verwendet
- Sammeln und transportieren Sie Biopsien sowie Urin- und Blutproben
Spezifikation
Hochgradig durchsichtiges Polypropylen, 0,44 oz. (13 ml); 1.500 Stck./Karton | |
Hochgradig durchsichtiges Polypropylen | |
13 ml | |
1500 | |
Klappdeckel | |
Probennahme- und Transportröhrchen |
14 mm | |
Unsteril | |
Veterinärmedizinische Proben | |
0.44 oz. | |
95 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.