Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinärprobenentnahme- und Transportfläschchen, PP, 0.37 oz. (11 ml)
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen für die Probenahme und den Transport von Veterinärproben sind aus Polypropylen gefertigt und ermöglichen dank ihrer Transparenz eine gute Sicht.
Marke: Thermo Scientific™ CNLL500
118.46 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Capitol Fläschchen für Sammeln und Transport von Proben im Veterinärwesen aus durchscheinendem Polypropylen lassen den Inhalt problemlos erkennen.
Eigenschaften:
- Wird häufig zur Infektionskontrolle von Mastitis und Tierprobensammlung verwendet
- Sammeln und transportieren Sie Biopsien sowie Urin- und Blutproben
Spezifikation
Polypropylen; 11 ml; 500/Karton | |
Polypropylen | |
11 ml | |
500 | |
Polypropylen | |
53 mm | |
Polypropylen-Behälter |
18 mm | |
Unsteril | |
Veterinärmedizinische Proben | |
0.37 oz. | |
Klappdeckel | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.