Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies™ Muttermilch-Behältersystem
Entnahme, Lagerung und Stillen mit humaner Milch mit dem Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies Humanmlich-Behältersystem.
36.70 € - 185.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Muttermilchbehälter |
---|---|
Material | Polypropylen |
Verschlusstyp | Klappdeckel |
Beschriftung | Mit Platz zum Aufschreiben des Namens der Mutter, des Datums und der Uhrzeit der Entnahme |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15668558
![]() |
Thermo Scientific™
10253 |
CV Snappies 70 ml-Behälter für humane Milch (20 Packungen mit je 10 Stück) | 2,3 oz. | 70mL |
185.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15688558
|
Thermo Scientific™
10275 |
CV Snappies Behälter für 11 ml Kolostrum | 0.37 oz. | 11 ml | N/A | ||||||
15678558
![]() |
Thermo Scientific™
10256 |
CV Snappies 35 ml-Behälter für humane Milch (10 Packungen mit je 10 Stück) | 1.0 oz. | 30mL |
158.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Entnahme, Lagerung und Stillen mit humaner Milch mit dem Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies Humanmlich-Behältersystem. Es besteht aus einem leicht zu bedienenden Behälter und einem luftdichten und auslaufsicheren Klappdeckel, der für maximale Haltbarkeit während der Lagerung sorgt.
- Leicht zu öffnende Aufreißlasche
- Der aufklappbare Verschlussdeckel ist bei der Verwendung nicht im Weg
- Leicht ablesbare Milchvolumenangaben
- Ein breiter Boden schützt vor Umkippen
- Passend für die meisten Sauger in Standardgröße, die zum Stillen verwendet werden sowie für Milchpumpen mit Gewinde
- In zwei praktischen Größen erhältlich: 1 oz. (29.6ml) und 2.3 oz. (70ml)
- Angaben in Milliliter für eine genaue Abmessung der Milchmenge
- Mit Platz zum Aufschreiben des Namens der Mutter, des Datums und der Uhrzeit der Entnahme
Spezifikation
Muttermilchbehälter | |
Polypropylen | |
Klappdeckel | |
Mit Platz zum Aufschreiben des Namens der Mutter, des Datums und der Uhrzeit der Entnahme |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.