Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies™ Muttermilch-Behältersystem
Beschreibung
Entnahme, Lagerung und Stillen mit humaner Milch mit dem Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies Humanmlich-Behältersystem. Es besteht aus einem leicht zu bedienenden Behälter und einem luftdichten und auslaufsicheren Klappdeckel, der für maximale Haltbarkeit während der Lagerung sorgt.
Eigenschaften:
- Leicht zu öffnende Lasche
- Der aufklappbare Verschlussdeckel ist bei der Verwendung nicht im Weg
- Leicht ablesbare Milchvolumenangaben
- Ein breiter Boden schützt vor Umkippen
- Passend für die meisten Sauger in Standardgröße, die zum Stillen verwendet werden sowie für Milchpumpen mit Gewinde
- In zwei praktischen Größen erhältlich: 29,6 ml (1 oz.) und 70 ml (2,3 oz.)
- Angaben in Milliliter für eine genaue Abmessung der Milchmenge
- Mit Platz zum Aufschreiben des Namens der Mutter, des Datums und der Uhrzeit der Entnahme
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Muttermilchbehälter |
| Material | Polypropylen |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.0 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 30mL |
| Verschlusstyp | Klappdeckel |
| Beschreibung | CV Snappies 35 ml-Behälter für humane Milch (10 Packungen mit je 10 Stück) |
| Beschriftung | Mit Platz zum Aufschreiben des Namens der Mutter, des Datums und der Uhrzeit der Entnahme |
| Anzahl pro Karton | 100/Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.