Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies™ Muttermilch-Behältersystem
Entnahme, Lagerung und Stillen mit humaner Milch mit dem Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies Humanmlich-Behältersystem.
Marke: Thermo Scientific™ 10275
Beschreibung
Entnahme, Lagerung und Stillen mit humaner Milch mit dem Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies Humanmlich-Behältersystem. Es besteht aus einem leicht zu bedienenden Behälter und einem luftdichten und auslaufsicheren Klappdeckel, der für maximale Haltbarkeit während der Lagerung sorgt.
Eigenschaften:
- Leicht zu öffnende Lasche
- Der aufklappbare Verschlussdeckel ist bei der Verwendung nicht im Weg
- Leicht ablesbare Milchvolumenangaben
- Ein breiter Boden schützt vor Umkippen
- Passend für die meisten Sauger in Standardgröße, die zum Stillen verwendet werden sowie für Milchpumpen mit Gewinde
- In zwei praktischen Größen erhältlich: 29,6 ml (1 oz.) und 70 ml (2,3 oz.)
- Angaben in Milliliter für eine genaue Abmessung der Milchmenge
- Mit Platz zum Aufschreiben des Namens der Mutter, des Datums und der Uhrzeit der Entnahme
Spezifikation
Muttermilchbehälter | |
0.37 oz. | |
Klappdeckel | |
Mit Platz zum Aufschreiben des Namens der Mutter, des Datums und der Uhrzeit der Entnahme |
Polypropylen | |
11 ml | |
CV Snappies Behälter für 11 ml Kolostrum | |
100/Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.