Learn More
MP Biomedicals™ Cam Lock
Cam Lock is a locking system for FastPrep-24™ 5G Instruments.
Marke:  MP Biomedicals™ 116005588
305.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16309225
  • 401.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Modeled after the bike tire quick release, the familiar mechanism allows:
  • Rapid sample exchange
  • Strong grip
  • Uniform clamping force
  • Ease of use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FastPrep-24™ 5G Instruments
1 Pk.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Cam Lock > Cam Lock; For Use With: FastPrep-24™ 5G Instruments
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.