Learn More
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 IR-Trübungsmessgeräte-Kit (Handgerät)
Click to view available options
Auflösung:
0,01
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Satz von 4 Kalibrierstandards (800, 100, 20.0 & 0.02 NTU)
Wasserfestes, tragbares Infrarot-Trübungsmessgerät mit erweitertem Bereich bis 2000 NTU, Auflösung 0.01
- Wasserdicht
- Satz von 7 Probenfläschchen
- Fusselfreies Tuch
- Silikonöl
- Batterien
- Hartschalenkoffer
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | IR-Trübungsmessgeräte-Kit |
| Beschreibung | Tragbar, wasserdicht |
| Kalibrierungsart | U.S. EPA-zugelassene Nicht-Formazin-Normen |
| Enthält | Wasserdichtes tragbares Trübungsmessgerät TN-100 mit 4 Kalibrierstandards (800, 100, 20,0 und 0,02 NTU), Probenzellen, Reinigungstuch, Silikonöl, Batterien und Tragetasche. |
| Auflösung | 0,01 |
| Trübung | Bis zu 2.000 NTU |
| Methoden mit ISO-Zulassung | ISO 7027-konform |