Learn More
Calciumpropionat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10772202
Calciumpropionat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772202
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10772202
Marke: Thermo Scientific Acros 403900010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4075-81-4
Summenformel C6H10CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 186.22
MDL-Nummer MFCD00167354
InChI-Schlüssel BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
IUPAC-Name Calcium;propanoat
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium propionate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
pH 6.9 to 9.0 (10% soln.)
Verlust bei Trocknung 4% max. (105°C, 2 Hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (on dry substance) (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3CH2COO)2Ca
Menge 1 kg
Merck Index 15, 1700
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in acetone and benzene
Formelmasse 186.22
Reinheit (%) 98+%
Unlösliche Stoffe 0.3% max. (in water)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number403900050,403900010,403900251
ChargennummerA0399147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number403900050,403900010,403900251
ChargennummerA0393817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number403900050,403900010,403900251
ChargennummerA0405641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number403900050,403900010,403900251
ChargennummerA0437212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2021 Catalog Number403900050,403900010,403900251
Produktidentifikator
  • Calcium propionate
Name des Produkts
Calciumpropionat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >