Learn More
Calciumoxid, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15681090
compliance-icons compliance-icons
Calciumoxid, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681090 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15681090
Marke: Honeywell-Fluka 120471KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen der FCC, 96 bis 100.5 % (verbrannte Substanz), Pulver (fein)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Calciumoxid, Gebrannter Kalk, Ungelöschter Kalk, Calciummonoxid, Luftabschluss, Kalk, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumoxid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen der FCC
Physikalische Form Pulver (fein)
Menge 1 kg
Strukturformel CaO
UN-Nummer 1910
IUPAC-Name Calciumoxidandiid
Formelmasse 56.08 mol
Reinheit (%) 96 bis 100.5 % (verbrannte Substanz)
Güte puriss.
Dichte 3.3 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL3420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2023 Catalog Number12047-1KG
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium oxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumoxid, Honeywell Fluka™ >