Learn More
Calciumoxid, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317618
Calciumoxid, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317618
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11317618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033299.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Polyethylene oxide is used as lubricants for rubber molds, textiles, metalworking and ceramics production. Further, it is used in food packaging, water-based paints, polishes, paper coatings, dispersing agents and chemical intermediates. In addition, it is used to impart viscosity to and modify the flow of aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC-Name Oxocalcium
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850°C
Chemischer Name oder Material Calcium oxide
Schmelzpunkt 2572°C
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water with generation of heat,and forming Ca(OH)2,in acids,glycerol. Insoluble in alcoholSoluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol.
Formelmasse 56.08
Güte Reagenz
Brechungsindex 1.83
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 3.25-3.38
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX17K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number033299.A3,033299.36
ChargennummerS19K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number033299.A3,033299.36
ChargennummerS27J074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number033299.A3,033299.36
ChargennummerY30I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number033299.A3,033299.36
ChargennummerT13I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Catalog Number033299.A3,033299.36
Name des Produkts
Calciumoxid, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >