missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caframo™ Caframo™ Rührerklemme

Zur Befestigung von Caframo Rührwerken an A110 (14-500-2) oder A210 (14-501-3) Ständern

Marke:  Caframo™ A120

Artikelnummer. 12907106

  • 151.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Benötigt : Rührwerke: BDC1850, BDC3030 oder BDC6015 (Stativ A110) oder BDC2002 oder BDC2010 (Stativ A210).
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zink-Aluminiumguss-Legierung mit chemisch beständiger Epoxidharzbeschichtung
  • Hält den Rührer am Befestigungsgestell
  • Geeignet für Rührerhaltestangen mit 0.5 in. Durchmesser sowie für Halterungsgestelle mit einem Durchmesser zwischen 0.59 und 1 in.
  • Mit Spannschlüsselhalterung
  • Gewicht: 1.5 lbs. (640 g)

Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Caframo™ Caframo™ Rührerklemme > Stirrer Clamp

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt