Learn More
Caframo™ Klemme für Rührer
Klemme für Rührer ausgelegt für Rührerstützstangen bis 16 mm (5/8 in.) Durchmesser. Zum Befestigen des Rührers an Caframo und Fisherbrand Ständern (14-500-354 und 14-500-355).
Marke: Caframo™ A122
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Klemme ist eine Alternative zu den Produkten A120 und A120FSR (14-500-6, 14-500-357).
- Kompatibel mit Stützstangen mit größerem Durchmesser, bis zu 16 mm (5/8 in.).
Spezifikation
Caframo™ und Fisherbrand™ Ständer (14-500-354 und 14-500-355) | |
81 mm | |
40 mm |
Nur Schlüssel | |
Klemme | |
Zinkguss, Aluminium |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Caframo™ Klemme für Rührer > Klemme für Rührer; Material: Edelstahl 420
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur