Learn More
Tocris Bioscience™ Cortistatin 14
Endogenous neuropeptide; binds sst1 - sst5, ghrelin receptor and MRGPRX2
Marke:  Tocris Bioscience™ 3374/1
Artikelnummer. 18023802
  • 332.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Cortistatin 14 is an endogenous neuropeptide, mainly expressed in the cortex and hippocampus, that has structural and functional similarities to somatostatin-14. Cortistatin 14 displays potency at all somatostatin receptors (sst1 - sst5) and prevents somatostatin-14 binding (IC50 values are 0.09, 0.2, 0.3, 0.3 and 5 nM at sst2, sst4, sst3, sst5 and sst1 receptors, respectively). Also a potent MRGPRX2 agonist (EC50 = 25 nM in HEK293 cells) and binds to the growth hormone secretagog receptor (GHS-R1a). Exhibits neuronal depressant and sleep-modulating properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.95
Aufbewahrung bei -20 °C
1 mg
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Cortistatin 14 > 1mg