Learn More
Caframo™ Robuste Stative und Komponenten
Zwei Stativausführungen zur einfachen Montage von Rührwerken
258.00 € - 351.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührwerk |
---|---|
Beschichtung | Chemikalienbeständige Epoxidfarbe |
Material | Zinkguss, Aluminium |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12987096
|
Caframo™
A110 |
Sicherheitslaborstativ |
351.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12997096
|
Caframo™
A110BASE |
Sicherheitslaborständer |
258.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sicherheitsständer (Modell A110) für BDC1850, BDC3030, BDC6015, BDC2002 und BDC2010 Rührwerke
- Mit chemikalienbeständigem Epoxidlack beschichtete Grundplatte aus einer Zink-Aluminium-Legierung
- 28 x 1 in. 304 Rohrstange aus Edelstahl
- Innensechskantschlüssel
- Mit zwei Knöpfen für die Höhenverstellung
- 5 kg (11 lbs.)
Kompaktständer (Modell A210) für BDC2002 und BDC2010 Rührwerke
- Durch die einzigartige Bauweise befindet sich der Rührer in der Mitte des Gefäßes
- Mit chemikalienbeständigem Epoxidlack beschichtete Grundplatte aus einer Zink-Aluminiumlegierung
- 24 x 5/8 in. Stange aus massivem Edelstahl
- Innensechskantschlüssel
- 2.6 kg (5.7 lbs.)
Spezifikation
Rührwerk | |
Chemikalienbeständige Epoxidfarbe | |
Zinkguss, Aluminium |