Learn More
Caframo™ Robuste Stative und Komponenten
GREENER_CHOICE
Zwei Stativausführungen zur einfachen Montage von Rührwerken
Marke:  Caframo™ A110
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12987096
  • 351.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicherheitsständer für Rührer mit hohem Drehmoment und niedrigem Drehmoment
  • Mit Zink-Aluminium-Legierung beschichteter H-Basis mit chemisch beständiger Epoxidfarbe
  • Inklusive Inbusschlüssel
  • Zwei Regelknöpfe
Spezifikation
Spezifikation
17 in.
43 cm
1 in.
Rührwerk
28 in.
Sicherheitslaborstativ
416 mm
430 x 416 x 711 mm (16,4 x 16,9 x 28 in.)
Zinkguss, Aluminium
9,5 in.
24 cm
25 mm
Stange, Standfuß und Inbusschlüssel
711 mm
16,375 in.
5 kg
Chemikalienbeständige Epoxidfarbe
11 lb.