Learn More
Caframo™ Robuste Stative und Komponenten
GREENER_CHOICE
Zwei Stativausführungen zur einfachen Montage von Rührwerken
Marke:  Caframo™ A110BASE
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12997096
  • 258.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicherheitsständer für Rührer mit hohem Drehmoment und niedrigem Drehmoment
  • Mit Zink-Aluminium-Legierung beschichteter H-Basis mit chemisch beständiger Epoxidfarbe
  • Inklusive Inbusschlüssel
  • Zwei Regelknöpfe
Spezifikation
Spezifikation
430 x 416 mm (16,4 x 16,9 in.)
Stativstab nicht im Lieferumfang enthalten
1,6 kg
Zinkguss, Aluminium
Rührwerk
Sicherheitslaborständer
Chemikalienbeständige Epoxidfarbe
3,5 lb.