Learn More
asecos™ CS-PHOENIX Chemikalienschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3049404030507
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15954726
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
  • Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
  • Zertifikate: konform mit EN 16121/16122
Spezifikation
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122
520 mm
Mittel
520 x 1055 x 1105 mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
990 mm
2
Ausziehbar
102,00 kg
996 mm
Stahl
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
493 mm
493 x 996 x 990 mm
Gefaltet
1105 mm
CS.110.105.FD
3
pulverbeschichtet struktur
1055 mm
Anthrazitgrau, Warngelb
Chemikalienschrank
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
asecos™ CS-PHOENIX Chemikalienschrank > Beschreibung: Mittel, Inhalt: 3 Auszugswanne (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP), Farbe: Grau, gelb