Learn More
asecos™ CS-PHOENIX Chemikalienschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3049404130498
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
- Zertifikate: konform mit EN 16121/16122
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
520 mm | |
Mittel | |
520 x 1055 x 1105 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
990 mm | |
2 | |
Standard | |
82,00 kg | |
996 mm | |
Stahl |
2 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | |
493 mm | |
493 x 996 x 990 mm | |
Gefaltet | |
1105 mm | |
CS.110.105.FD | |
2 | |
pulverbeschichtet struktur | |
1055 mm | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
Chemikalienschrank |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ CS-PHOENIX Chemikalienschrank > Beschreibung: Mittel, Inhalt: 2 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) (verzinktes Stahlblech), Farbe: Grau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur